Läs mer
3,5-dimetyl-p-anisinsyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10052290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10052290 5 g Glasflaska 5g
10646012 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10052290 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187130050
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 21553-46-8
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.2
MDL-nummer MFCD00020309
InChI-nyckel WXVQURJGDUNJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-methoxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-p-anisic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl-benzoic acid, 3,5-dimethyl anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl, 4-methoxy-3,5-dimethylbenzoicacid, acmc-209flo, ksc496g8f, 3,5-dimethyl-4-methoxy-benzoic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl benzoic acid
PubChem CID 88944
IUPAC-namn 4-metoxi-3,5-dimetylbensoesyra
LEDER CC1=CC(=CC(=C1OC)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethyl-p-anisic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 190 °C till 194 °C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H2(CH3)2CO2H
Kvantitet 5 g
Formel vikt 180.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dimethyl-p-anisic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.