missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3',5'-dimetylacetofenon, 97 %

Produktkod. 11398266
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398266 1 g 1g
11308276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11398266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15480.03
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 5379-16-8 | C10H12O | 148,205 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5379-16-8
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.205
MDL-nummer MFCD01075693
InChI-nyckel BKIHFZLJJUNKMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-dimethylphenyl ethanone, 3,5-dimethylacetophenone, 3',5'-dimethylacetophenone, 1-3,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-dimethylphenyl, ethanone, 1-3,5-dimethylphenyl, 1-dimethylphenyl ethan-1-one, pubchem24402, 3', 5'-dimethylacetophenone, 3',5'-dimethyl acetophenone
PubChem CID 14921
IUPAC-namn 1-(3,5-dimetylfenyl)etanon
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3',5'-Dimethylacetophenone
Smältpunkt ∼20 °C
Densitet 0.988
Kokpunkt 238 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.528
Kvantitet 1 g
Beilstein 2240987
Formel vikt 148.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.