Läs mer
3,5-dimetylanilin, 97+%
Produktkod. 11423224
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423224 100 g 100g
11433224 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423224 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10570.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.20 SEK
    526.65 SEK / 100g
    Save 95.55 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-69-0 | C8H11N | 121,183 g/mol
3,5-dimetylanilin är det reagens som vanligtvis används vid tillverkning av färgämnen. Det genomgår polymerisation i närvaro av cerium(IV)sulfat som oxidationsmedel. 3,5-dimetylanilin användes vid syntes av kirala packningsmaterial för högpresterande vätskekromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,5-dimetylanilin är det reagens som vanligtvis används vid tillverkning av färgämnen. Det genomgår polymerisation i närvaro av cerium(IV)sulfat som oxidationsmedel. 3,5-dimetylanilin användes vid syntes av kirala packningsmaterial för högpresterande vätskekromatografi.
Löslighet
Lösligt i vatten. <0,1 g/100 ml vid °19 C
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater, halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-69-0
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.183
MDL-nummer MFCD00007813
InChI-nyckel MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 7949
IUPAC-namn 3,5-dimetylanilin
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylaniline
Smältpunkt 9 °C till 11 °C
Densitet 0.971
Kvantitet 100 g
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.558
UN-nummer UN1711
Beilstein 507051
Merck Index 14,10084
Kokpunkt 220 °C till 221 °C
Löslighetsinformation Löslig i vatten. <0,1 g/100 ml vid 19 °C
Formel vikt 121.18
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.