Läs mer
3,5-dimetylanilin, 97+%
Code produit 10533521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Förpackning Conditionnement
10533521 100 g Glasflaska 100g
10130552 5 g Glasflaska 5g
10126130 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10533521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160191000
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 108-69-0 | C8H11N | 121,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-69-0
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00007813
InChI-nyckel MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 7949
IUPAC-namn 3,5-dimetylanilin
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)N)C
Spécification
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethylaniline
Smältpunkt 9,8 °C
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
Färg Brun till brun-gul
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,5560 till 1,558
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Linjär formel (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1131
Merck Index 15, 10282
Kokpunkt 221 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, koltetraklorid
Formel vikt 121.18
Procent renhet 97+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dimethylaniline
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Mention de danger
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Conseils de prudence
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.