Läs mer
3,5-dimetylanilin, TRC
Produktkod. 30363277
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30363277 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30363277 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2363062.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Xylidine
CAS 108-69-0
Molekylformel C8 H11 N
Kvantitet 2.5 g
Synonym 3,5-Xylidine, 3,5-Dimethylbenzenamine, 3,5-Dimethyl-1-aminobenzene, 3,5-Dimethyl-N-phenylamine, 3,5-Dimethylaniline, 3,5-Dimethylphenylamine, 3,5-Xylylamine, 5-Amino-1,3-dimethylbenzene, 5-Amino-1,3-xylene, NSC 26880
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,9H2,1-2H3
LEDER Cc1cc(C)cc(N)c1
IUPAC-namn 3,5-dimetylanilin
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Formel vikt 121.0891