Läs mer
3,5-Dimethylanisole, 99%
Produktkod. 11499087
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499087 25 g 25g
11409097 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20651.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874-63-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874-63-5
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00008398
InChI-nyckel JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylanisole, 5-methoxy-m-xylene, benzene, 1-methoxy-3,5-dimethyl, 1-methoxy-3,5-dimethyl-benzene, 3,5-dimethylanisol, 3,5-dimethylanizole, acmc-1bkxt, anisole, 3,5-dimethyl, ksc494e7h, 5-methoxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 70126
IUPAC-namn 1-metoxi-3,5-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)OC)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylanisole
Densitet 0.96
Kokpunkt 192°C to 193°C
Kvantitet 25 g
Brytningsindex 1.513
Beilstein 2040905
Formel vikt 136.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.