Läs mer
3,5-Dimethylanisole, 99%
Produktkod. 10172620 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10172620 25 g Glasflaska 25g
10053373 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10172620 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115960250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 874-63-5 | C9H12O | 136.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874-63-5
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.19
MDL-nummer MFCD00008398
InChI-nyckel JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylanisole, 5-methoxy-m-xylene, benzene, 1-methoxy-3,5-dimethyl, 1-methoxy-3,5-dimethyl-benzene, 3,5-dimethylanisol, 3,5-dimethylanizole, acmc-1bkxt, anisole, 3,5-dimethyl, ksc494e7h, 5-methoxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 70126
IUPAC-namn 1-metoxi-3,5-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)OC)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethylanisole
CAS Min % 98.5
Färg Färglös till gul
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.5117 to 1.5137
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Linjär formel (CH3)2C6H3OCH3
Beilstein 06,493
Kokpunkt 193°C
Formel vikt 136.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.