Läs mer
3,5-dimetylbensaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11342247
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342247 1 g 1g
11352247 5 g 5g
11362247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11342247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09748.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5779-95-3 | C9H10O | 134.178 g/mol
3,5-dimetylbensaldehyd används för att framställa 2,3-bis-(3,5-dimetyl-fenyl)-succinonitril genom upphettning tillsammans med reagens NaCN och lösningsmedel H2O metanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3,5-dimetylbensaldehyd används för att producera 2,3-bis-(3,5-dimetyl-fenyl)-succinonitril genom
upphettning tillsammans med reagens NaCN och lösningsmedel H2O metanol.
Löslighet
Ej blandbar med vatten.
Anmärkningar
Hantera och förvara under inert gas. Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel och luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5779-95-3
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.178
MDL-nummer MFCD00082777
InChI-nyckel NBEFMISJJNGCIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl benzaldehyde, m-xylene-5-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-benzaldehyde, pubchem15515, acmc-1arkp, 3,5-dimehtylbenzaldehyde, #, ksc494c0b, 3,5-dimethylbenzaldehyde
PubChem CID 34225
IUPAC-namn 3,5-dimetylbensaldehyd
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)C=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylbenzaldehyde
Smältpunkt 8°C to 10°C
Kokpunkt 220°C to 222°C
Brytningsindex 1.5385
Kvantitet 1 g
Beilstein 2038840
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible with water.
Formel vikt 134.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.