Läs mer
3,5-Dimethylbenzoic acid, 98+%
Produktkod. 11423504
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423504 10 g 10g
11433504 50 g 50g
11443504 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423504 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11198.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 499-06-9 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
3,5-dimetylbensoesyra är lämpligt reagens som används som kol- och energitillskott i odlingsmediet av Pseudomonas sp
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,5
-dimetylbensoesyra är ett lämpligt reagens som används som kol- och energitillskott i
odlingsmediet för Pseudomonas sp.
Löslighet
Löslig i metanol. (1 g/10 ml). Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Använd endast i ett dragskåp. Inkompatibel med starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 499-06-9
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00002525
InChI-nyckel UMVOQQDNEYOJOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylenic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl, unii-ed8av34n0y, 3,5-dimethyl benzoic acid, 3,5-dimethyl-benzoic acid, ed8av34n0y, 3,5-dimethylbenzoicacid, pubchem15440, 3,5-dimethylbezoic acid, 3,5 dimethylbenzoic acid
PubChem CID 10356
ChEBI CHEBI:64821
IUPAC-namn 3,5-dimetylbensoesyra
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylbenzoic acid
Smältpunkt 168°C to 172°C
Kvantitet 10 g
Odör Odorless
Beilstein 1072182
Löslighetsinformation Soluble in methanol. (1g/10 mL). Slightly soluble in water.
Formel vikt 150.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.