missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Dimethylbenzoic-d9 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethylbenzoic-d9 Acid |
| CAS | 1335014-65-7 |
| Molekylformel | C9 D9 H O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,5-Dimethylbenzoic-d9 acid, 3,5-Dimethylbenzoic acid-d9, Mesitylenic acid-d9, 3,5-Di(methyl-d3)benzoic-2,4,6-d3 acid, 3,5-Dimethylbenzoic acid D9 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c(C(=O)O)c([2H])c(c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trideuterio-3,5-bis(trideuteriomethyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.23 |
| Formel vikt | 159.125 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?