Läs mer
3,5-Dimethylbenzoyl chloride, TRC
Produktkod. 30375742
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30375742 10 g -
30371431 5 g -
30381595 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30375742 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47675810G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6613-44-1
Molekylformel C9H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 168.62
LEDER Cc1cc(C)cc(c1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylbenzoyl chloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Formel vikt 168.0342