Läs mer
3,5-dimetylbensoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethylbenzoyl chloride |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3 |
| Formel vikt | 168.0342 |