Läs mer
3,5-dimetylbensylcyanid, TRC
Produktkod. 30387070
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30387070 2 g
1 options
Produktkod. 30387070 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4648802G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylbenzyl Cyanide
CAS 39101-54-7
Molekylformel C10H11N
Kvantitet 2 g
Synonym 3,5-Dimethyl-benzeneacetonitrile, (3,5-Xylyl)acetonitrile, (3,5-Dimethylphenyl)acetonitrile
InChI formel InChI=1S/C10H11N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)3-4-11/h5-7H,3H2,1-2H3
LEDER Cc1cc(C)cc(CC#N)c1
IUPAC-namn 2-(3,5-dimetylfenyl)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 145.2
Formel vikt 145.0891