Läs mer
3,5-dimetylisoxazol-4-ylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10445312
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10445312 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10242302 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10445312 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00606CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 131825-41-7
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.126
MDL-nummer MFCD00119910
InChI-nyckel JJQYAGYVYNMYGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazol-4-yl isocyanate, isoxazole,4-isocyanato-3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-isocyanate, 4-isocyanato-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl isoxazol-4-yl isocyanate, 3,5-dimethylisoxazol-4-ylisocyanate, acmc-20mu97, 3,5-dimethylisoxazol-4-isocyanate, 3,5-dimethyl-4-isocyanatoisoxazole, 4-isocyanato3,5-dimethyl-isoxazole
PubChem CID 2736266
IUPAC-namn 4-isocyanato-3,5-dimetyl-1,2-oxazol
LEDER CC1=C(C(=NO1)C)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethylisoxazol-4-yl isocyanate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 138.13
Procent renhet 95%