Läs mer
3,5-dimetylisoxazol-4-boronsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15430087
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430087 25 g 25g
15420087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66042.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 832114-00-8 | C11H18BNO3 | 223.079 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 832114-00-8
Molekylformel C11H18BNO3
Molekylvikt (g/mol) 223.079
MDL-nummer MFCD05863910
InChI-nyckel CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-isoxazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3,5-dimethylisoxazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18439, acmc-209prk
PubChem CID 2758656
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazol
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(ON=C2C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 95°C to 99°C
Färg Brun till vit
Kvantitet 25 g
Formel vikt 223.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.