Läs mer
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester, Thermo Scientific™
Produktkod. 10638350
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10638350 5 g Amber Glass Bottle 5g
1 options
Produktkod. 10638350 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00023DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 832114-00-8
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C11H18BNO3
Kvantitet 5 g
Synonym 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-isoxazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3,5-dimethylisoxazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18439, acmc-209prk
InChI-nyckel CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(ON=C2C)C
IUPAC-namn 3,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazole
Molekylvikt (g/mol) 223.079
PubChem CID 2758656
Formel vikt 223.08
Procent renhet 97%