Läs mer
3,5-dimetylisoxazol-4-karbonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10603783
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10603783 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10603783 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00602DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
CAS 31301-45-8
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H6ClNO2
MDL-nummer MFCD00052555
Kvantitet 1 g
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonylchloride, dimethyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, pubchem8669, acmc-20a3wc, 3,5-dimethylisoxasole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyisoxazole-4-carbonyl chloride, 3,5 dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
InChI-nyckel MPYGFFPGJMGVSW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)Cl
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-l,2-oxazol-4-karbonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 159.569
PubChem CID 2736265
Formel vikt 159.57
Procent renhet 95%