Läs mer
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 97%
Produktkod. 15428508
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428508 5 g 5g
15438508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61912.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54593-26-9 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54593-26-9
Molekylformel C6H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 125.127
MDL-nummer MFCD02681977
InChI-nyckel TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde
PubChem CID 289576
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-1,2-oxazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C(=NO1)C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde
Smältpunkt 35°C to 38°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 125.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.