Läs mer
3,5-dimetylisoxazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11321406
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11321406 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10361875 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10525265 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321406 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00601DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 2510-36-3
Molekylformel C6H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 141.126
InChI-nyckel IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
PubChem CID 75636
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 141.13