Läs mer
3,5-dimetylisoxazol-4-karboxylsyra, 99 %
Produktkod. 11418406
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418406 5 g 5g
11408406 1 g 1g
11428406 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15419.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2510-36-3 | C6H7NO3 | 141,126 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2510-36-3
Molekylformel C6H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 141.126
MDL-nummer MFCD00051657
InChI-nyckel IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
PubChem CID 75636
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Smältpunkt 140°C to 142°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 115819
Formel vikt 141.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.