Läs mer
3,5-Dimethylisoxazole-4-sulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11424347
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424347 25 g 25g
11404347 1 g 1g
11414347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20411.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80466-79-1
Molekylformel C5H6ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 195.62
MDL-nummer MFCD00052554
InChI-nyckel GZLPFEYTAAXJCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-sulfonyl chloride, 3,5-dimethylisoxazole-4-sulfonylchloride, 3,5-dimethylisoxazole-4-sulphonyl chloride, dimethyl-1,2-oxazole-4-sulfonyl chloride, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-sulfonyl chloride, 3,5-dimethyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 4-isoxazolesulfonyl chloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazol-4-yl chlorosulfone, 4-chlorosulfonyl, dmisc
PubChem CID 2736319
LEDER CC1=C(C(C)=NO1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylisoxazole-4-sulfonyl chloride
Smältpunkt 37°C to 40°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
IUPAC-namn 3,5-dimethyl-1,2-oxazole-4-sulfonyl chloride
Formel vikt 195.62
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.