Läs mer
3,5-dimetylisoxazol, 99 %
Produktkod. 11414893
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414893 25 g 25g
11424893 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414893 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12217.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 300-87-8 | C5H7NO | 97,117 g/mol
Optimeringen av 3,5-dimetylisoxazolderivat för att utveckla potenta hämmare av BET-familjen (bromodomain and extra terminal doain) bromodomain-familjen med god ligandeffektivitet. Det har hypoglykemisk aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Optimering av 3,5-dimetylisoxazolderivat för att utveckla potenta hämmare av BET-familjen (bromodomain and extra terminal doain) bromdomänfamiljen med god ligandeffektivitet. Det har hypoglykemisk aktivitet.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 300-87-8
Molekylformel C5H7NO
Molekylvikt (g/mol) 97.117
MDL-nummer MFCD00003156
InChI-nyckel FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole, isoxazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisooxazole, 3,5-dwumetyloizoksazolu, 3,5-dwumetyloizoksazolu polish, 3,5-dimethylisoxazol, pubchem8641, isoxazole,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-isoxazole
PubChem CID 9312
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-1,2-oxazol
LEDER CC1=CC(=NO1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylisoxazole
Smältpunkt -14 °C
Densitet 0.992
Kokpunkt 142°C to 144°C
Flampunkt 31°C (87°F)
Brytningsindex 1.4415
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 106324
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 97.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.