Läs mer
3,5-Dimethylphenol-2,4,6-d3,OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethylphenol-O,2,4,6-D4 |
| CAS | 1219803-59-4 |
| Molekylformel | C8 D4 H6 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 3,5-Dimethylphenol-2,4,6-d3,OD, 3,5-Dimethylphenol-d4, 3,5-Dimethylphenol-O,2,4,6-D4, 1,3,5-Xylenol-d4, 3,5-Xylenol-d4, 3,5-Xylen-2,4,6-ol-d, 1-(Hydroxy-d)-3,5-dimethylbenzene-2,4,6-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1c([2 H])c(C)c([2 H])c(C)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,3,5-trideuterio-2-deuteriooxy-4,6-dimethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.1891 |
| Formel vikt | 126.0983 g/mol |
| Visa mer |