Läs mer
3,5-dimetylfenol, 98+%
Produktkod. 11484923
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484923 500 g 500g
11474923 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484923 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12236.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 108-68-9 | C8H10O | 122,17 g/mol
3,5-dimetylfenol kan användas som lim, tätningskemikalier, plätering och ytbehandlingsmedel. Det används också som lösningsmedel för rengöring eller avfettning. Vidare används det som en kemisk mellanprodukt för antioxidanter, fenolhartser, aktiva farmaceutiska ingredienser och metaxalon (muskelavslappnande medel).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3,5-dimetylfenol används som lim, tätningskemikalier, plätering och ytbehandlingsmedel. Det används också som lösningsmedel för rengöring eller avfettning. Vidare används det som en kemisk mellanprodukt för antioxidanter, fenolhartser, aktiva farmaceutiska ingredienser och metaxalon (muskelavslappnande medel).
Löslighet
Löslig i etylalkohol, koltetraklorid, bensen, kloroform, vatten och eter.
Noter
Inkompatibel med baser, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, mässing och koppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-68-9
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00002307
InChI-nyckel TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa
PubChem CID 7948
ChEBI CHEBI:38572
IUPAC-namn 3,5-dimetylfenol
LEDER CC1=CC(O)=CC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylphenol
Smältpunkt 61 °C till 65 °C
Densitet 1.12
Kokpunkt 222 °C
Flampunkt 109 °C (228 °F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2261
Beilstein 774117
Merck Index 14,10082
Löslighetsinformation Löslig i etylalkohol, koltetraklorid, bensen, kloroform, vatten och eter.
Formel vikt 122.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.