Läs mer
3,5-dimetylfenol, TRC
Produktkod. 30452909
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452909 100 g
30450220 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30452909 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX749505100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-68-9
Molekylformel C8 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Synonym 3,5-Dimethylphenol, Phenol, 3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol (8CI), 3,5-Dimethylphenol, 1,3,5-Xylenol, 1-Hydroxy-3,5-dimethylbenzene, NSC 9268
IUPAC-namn 3,5-dimetylfenol
LEDER Cc1cc(C)cc(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylphenol
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
Formel vikt 122.0732