Läs mer
3,5-Dimethylphenoxymethyloxirane, TRC
Produktkod. 30134083
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134083 10 g
30007079 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134083 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47657510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4287-30-3
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Synonym [(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]oxirane, 1,2-Epoxy-3-(3,5-xylyloxy)propane, 1-(3,5-Dimethylphenoxy)-2,3-epoxypropane, Glycidyl 3,5-Dimethylphenyl Ether
LEDER OCC(C)(C)NC(C)C(=O)c1ccc(F)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylphenoxymethyloxirane
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)12-6-11-7-13-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.