Läs mer
3,5-dimetylfenylisocyanat, 97 %
Produktkod. 11312577
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312577 1 g 1g
11322577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11698.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 54132-75-1 | C9H9NO | 147,177 g/mol
3,5-dimetylfenylisocyanat är applikationer inkluderar länkning med oligosackarider och cyklodextriner för stationära faser av kiral kromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,5-dimetylfenylisocyanat är tillämpningar inkluderar länkning med oligosackarider och
cyklodextriner för stationära faser av kiral kromatografi.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54132-75-1
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00013868
InChI-nyckel DZSGDHNHQAJZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylphenyl isocyanate, 3,5-dimethylphenylisocyanate, 3,5-xylyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3,5-dimethyl, isocyanic acid 3,5-dimethylphenyl ester, 5-isocyanato-m-xylene, 1-isocyanato-3,5-dimethyl-benzene, acmc-1axct, 3,5-dimethylbenzenisocyanate, ksc274i2t
PubChem CID 521488
IUPAC-namn 1-isocyanato-3,5-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Densitet 1.045
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1.528
UN-nummer UN2206
Beilstein 774958
Kokpunkt 205 °C
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 147.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.