Läs mer
3,5-dimetylfenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10019511
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10019511 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10019511 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00501EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethylphenyl isothiocyanate
CAS 40046-30-8
CAS Min % 97.0
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C9H9NS
Linjär formel (CH3)2C6H3NCS
MDL-nummer MFCD00041082
Synonym 3,5-dimethylphenyl isothiocyanate, 3,5-dimethylphenylisothiocyanate, 3,5-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20anca, 3,5-xylyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-dimethyl-benzene, #, isothiocyanic acid 3,5-dimethylphenyl ester
InChI-nyckel DSMXCADWIFIJEX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-3,5-dimetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 163.238
PubChem CID 142406
Formel vikt 163.24
Procent renhet 97%