missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,5-dimetylfenylättiksyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11302227
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302227 5 g 5g
11392217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11302227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09707.06
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 42288-46-0 | C10H11O2 | 163.20 g/mol

Det är en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar Det är en aktiv
farmaceutisk intermediär.

Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 42288-46-0
Molekylformel C10H11O2
Molekylvikt (g/mol) 163.20
MDL-nummer MFCD00082776
InChI-nyckel HDNBKTWQBJJYPD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,5-dimethylphenylacetic acid, 2-3,5-dimethylphenyl acetic acid, 3,5-dimethylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dimethyl, 3,5-xylyl acetic acid, acmc-20anc9, ksc238q4h, 3,5-dimethylbenzeneacetic acid, 3,5-dimethyl-phenyl-acetic acid
PubChem CID 4749495
IUPAC-namn 2-(3,5-dimetylfenyl)ättiksyra
LEDER CC1=CC(CC([O-])=O)=CC(C)=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylphenylacetic acid
Smältpunkt 99°C to 103°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2083903
Formel vikt 164.21
Procent renhet ≥98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.