Läs mer
3,5-dimetylfenylättiksyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11392217
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392217 1 g 1g
11302227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09707.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42288-46-0 | C10H11O2 | 163.20 g/mol
Det är en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en aktiv
farmaceutisk intermediär.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42288-46-0
Molekylformel C10H11O2
Molekylvikt (g/mol) 163.20
MDL-nummer MFCD00082776
InChI-nyckel HDNBKTWQBJJYPD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,5-dimethylphenylacetic acid, 2-3,5-dimethylphenyl acetic acid, 3,5-dimethylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dimethyl, 3,5-xylyl acetic acid, acmc-20anc9, ksc238q4h, 3,5-dimethylbenzeneacetic acid, 3,5-dimethyl-phenyl-acetic acid
PubChem CID 4749495
IUPAC-namn 2-(3,5-dimetylfenyl)ättiksyra
LEDER CC1=CC(CC([O-])=O)=CC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylphenylacetic acid
Smältpunkt 99°C to 103°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2083903
Formel vikt 164.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.