Läs mer
3,5-Dimetylfenylacetonitril, 98 %
Product Code. 11358275
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2 g
10 g
Unit Size:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11358275 10 g 10g
11348275 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11358275 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10170.09
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 39101-54-7 | C10H11N | 145,205 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39101-54-7
Molekylformel C10H11N
Molekylvikt (g/mol) 145.205
MDL-nummer MFCD00060304
InChI-nyckel LMUKNQSVBFEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylphenylacetonitrile, 2-3,5-dimethylphenyl acetonitrile, 3,5-dimethylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-phenyl-acetonitrile, 2-3,5-dimethylphenyl ethanenitrile, acmc-20a3vm, 3.5-dimethylphenylacetonitril, 3,5-dimethylbenzeneacetonitrile, 3,5-dimethylphenylethanenitrile
PubChem CID 123481
IUPAC-namn 2-(3,5-dimetylfenyl)acetonitril
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)CC#N)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylphenylacetonitrile
Smältpunkt 42 °C till 45 °C
Kokpunkt 170 °C (20 mmHg)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2573956
Formel vikt 145.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.