Läs mer
3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride |
| CAS | 60481-36-9 |
| Molekylformel | C8H13ClN2 |
| MDL-nummer | MFCD00052269 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | Cl.CC1=CC(=CC(=C1)NN)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.66 |
| Procent renhet | 95% |