Läs mer
3,5-dimetylfenylhydrazin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 11433744
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433744 25 g 25g
11423744 5 g 5g
11443744 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433744 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11336.14
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 60481-36-9 | C8H13ClN2 | 172,656 g/mol
3,5-dimetylfenylhydrazinhydroklorid deltar i Fischers indolsyntesprotokoll i biologisk utvärdering av nya antituberkulära indolkarboxamidderivat mot läkemedelskänsliga och läkemedelsresistenta mycobacterium tuberculosis-stammar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,5-dimetylfenylhydrazinhydroklorid deltar i Fischers indolsyntesprotokoll i
biologisk utvärdering av nya antituberkulära indolkarboxamidderivat mot läkemedelskänsliga och läkemedelsresistenta mycobacterium tuberculosis-stammar.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60481-36-9
Molekylformel C8H13ClN2
Molekylvikt (g/mol) 172.656
MDL-nummer MFCD00052269
InChI-nyckel RSBQANBNDXZFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenylhydrazinehydrochloride, 3,5-dimethyl phenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenylhydrazine, hydrazine, 3,5-dimethylphenyl-, monohydrochloride, pubchem6407, ksc491e7r, 1-3,5-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenyl hydrazine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 12651341
IUPAC-namn (3,5-dimetylfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)NN)C.Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt 180 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 172.66
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.