Läs mer
3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M in 2-MeTHF
Produktkod. 15470706
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470706 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15470706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54057.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 34696-73-6 | C8H9BrMg | 209.37 g/mol
3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
It reacts with water.
Notes
Air and moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 34696-73-6
Molekylformel C8H9BrMg
MDL-nummer MFCD01311497
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Air and moisture sensitive
Synonym 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide, xpxqqjmqeswikm-uhfffaoysa-m, 3,5-dimethylphenyl magnesium bromide, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslighetsinformation It reacts with water.
InChI-nyckel XPXQQJMQESWIKM-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC1=CC([Mg]Br)=CC(C)=C1
IUPAC-namn magnesium;1,3-dimetylbensen-5-id;bromid
Molekylvikt (g/mol) 209.37
PubChem CID 10965748
Formel vikt 209.37
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.