Läs mer
3,5-dimetylpyrazin-2-amin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10765803
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10765803 10 g 10g
10062412 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10765803 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB07911EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 91678-81-8
Molekylformel C6H9N3
Molekylvikt (g/mol) 123.159
MDL-nummer MFCD00107172
InChI-nyckel GZZRWBRYYZGTNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dimethylpyrazine, 3,5-dimethyl-2-pyrazinamine, 3,5-dimethylpyrazine-2-ylamine, pyrazinamine, 3,5-dimethyl, 2-pyrazinamine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-pyrazinamine, 2-amino-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 3,5-dimethylpyrazin-2-ylamine
PubChem CID 2774764
IUPAC-namn 3,5-dimetylpyrazin-2-amin
LEDER CC1=CN=C(C(=N1)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethylpyrazin-2-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 123.16
Procent renhet 97%