Läs mer
3,5-dimetylpyrazol, TRC
Produktkod. 30381601
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30381601 5 g
1 options
Produktkod. 30381601 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4789355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylpyrazole
CAS 67-51-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C5 H8 N2
Kvantitet 5 g
Synonym Pyrazole, 3,5-dimethyl- (6CI,8CI), 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 1H-3,5-Dimethylpyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole, NSC 8729, TH 564, Trixene DP 8692, U 6245
InChI formel InChI=1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
LEDER Cc1cc(C)[nH]n1
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-1H-pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 96.13
Formel vikt 96.0687