Läs mer
3,5-dimetylpyridin-4-borsyra pinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498005
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498005 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15498005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32159.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1032358-02-3 | C13H20BNO2 | 233.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1032358-02-3
Molekylformel C13H20BNO2
MDL-nummer MFCD10566506
Kvantitet 500 mg
Synonym 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3,5-dimethylpyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-3,5-dimethyl-4-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3,5-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
InChI-nyckel PLCYEDJFSPVVLL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CN=CC(C)=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 233.12
PubChem CID 45588136
Formel vikt 233.12
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.