Läs mer
3,5-dimetyltiomenol, 97 %
Produktkod. 11318145
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318145 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11318145 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08403.14
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 38360-81-5 | C8H10S | 138,228 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38360-81-5
Molekylformel C8H10S
Molekylvikt (g/mol) 138.228
MDL-nummer MFCD00040226
InChI-nyckel CESBAYSBPMVAEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylbenzene-1-thiol, 3,5-dimethyl thiophenol, m-xylene-5-thiol, 5-mercapto-m-xylene, 3,5-xylenethiol, xylenethiol, mixed isomers, 3,5dimethylthiophenol, pubchem6885
PubChem CID 117548
IUPAC-namn 3,5-dimetylbensentiol
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)S)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethylthiophenol
Densitet 1.015
Kokpunkt 127 °C (50 mmHg)
Flampunkt 85 °C (185 °F)
Brytningsindex 1.5675
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 3233085
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 138.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.