Läs mer
3,5-Dimethylthiophenol, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethylthiophenol |
| CAS | 38360-81-5 |
| Molekylformel | C8H10S |
| MDL-nummer | MFCD00040226 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | SC1=CC(C)=CC(C)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.23 |
| Procent renhet | 98% |