Läs mer
3,5-Dinitro-4-chloropyridine, TRC
Produktkod. 30373271
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30373271 100 mg
1 options
Produktkod. 30373271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD479770100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitro-4-chloropyridine
CAS 10425-70-4
Molekylformel C5H2ClN3O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Chloro-3,5-dinitropyridine
InChI formel InChI=1S/C5H2ClN3O4/c6-5-3(8(10)11)1-7-2-4(5)9(12)13/h1-2H
LEDER [O-][N+](=O)c1cncc(c1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-chloro-3,5-dinitropyridine
Molekylvikt (g/mol) 203.54
Formel vikt 202.9734