Läs mer
3,5-Dinitro-4-chloropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dinitro-4-chloropyridine |
| CAS | 10425-70-4 |
| Molekylformel | C5H2ClN3O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Chloro-3,5-dinitropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2ClN3O4/c6-5-3(8(10)11)1-7-2-4(5)9(12)13/h1-2H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cncc(c1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-chloro-3,5-dinitropyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.54 |
| Formel vikt | 202.9734 |