Läs mer
3,5-Dinitro-4-hydroxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30376444
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30376444 100 mg
1 options
Produktkod. 30376444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493015100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 1019-52-9
Molekylformel C7 H4 N2 O7
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1cc(c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 228.116
Formel vikt 228.002