Läs mer
3,5-Dinitro-4-hydroxybensoesyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 1019-52-9 |
| Molekylformel | C7 H4 N2 O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.116 |
| Formel vikt | 228.002 |