Läs mer
3,5-Dinitro-4-pyridinol, TRC
Produktkod. 30387763
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30387763 1 g
1 options
Produktkod. 30387763 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4800051G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitro-4-pyridinol
CAS 10425-71-5
Molekylformel C5H3N3O5
Kvantitet 1 g
Synonym 3,5-Dinitro-4-hydroxypyridine, 3,5-Dinitro-4-pyridinol, 4-Hydroxy-3,5-dinitropyridine
InChI formel InChI=1S/C5H3N3O5/c9-5-3(7(10)11)1-6-2-4(5)8(12)13/h1-2H,(H,6,9)
LEDER Oc1c(cncc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3,5-dinitropyridin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 185.09
Formel vikt 185.0073