Läs mer
3,5-Dinitro-4-pyridinol, TRC
Produktkod. 30371007
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30371007 250 mg
1 options
Produktkod. 30371007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD480005250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitro-4-pyridinol
CAS 10425-71-5
Molekylformel C5H3N3O5
Kvantitet 250 mg
Synonym 3,5-Dinitro-4-hydroxypyridine, 3,5-Dinitro-4-pyridinol, 4-Hydroxy-3,5-dinitropyridine
InChI formel InChI=1S/C5H3N3O5/c9-5-3(7(10)11)1-6-2-4(5)8(12)13/h1-2H,(H,6,9)
LEDER Oc1c(cncc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3,5-dinitropyridin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 185.09
Formel vikt 185.0073