Läs mer
3,5-Dinitro-o-toluinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dinitro-2-methyl benzoic acid |
| CAS | 28169-46-2 |
| Molekylformel | C8 H6 N2 O6 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Methyl-3,5-dinitrobenzoic Acid, 3,5-Dinitro-2-methylbenzoic Acid, NSC 168527 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O6/c1-4-6(8(11)12)2-5(9(13)14)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-metyl-3,5-dinitrobensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.14 |
| Formel vikt | 226.0226 |