Läs mer
3,5-dinitroanilin, 98 %
Produktkod. 10096942 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10096942 10 g Glasflaska 10g
10641365 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10096942 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116940100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 618-87-1 | C6H5N3O4 | 183,123 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-87-1
MDL-nummer MFCD00007263
InChI-nyckel MPBZUKLDHPOCLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-dinitro, aniline, 3,5-dinitro, unii-0ahr6k1n73, ccris 3109, 3,5-dinitrophenylamine, 3-5-dinitro-phenylamine, 3,5-dinitroanilin, aniline,5-dinitro, acmc-209mx8, benzenamine,3,5-dinitro
PubChem CID 12068
IUPAC-namn 3,5-dinitroanilin
LEDER C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dinitroaniline
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 159°C to 163°C
Färg Brun-gul till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H5N3O4
Linjär formel (O2N)2C6H3NH2
Kvantitet 10 g
Beilstein 12, 759
Molekylvikt (g/mol) 183.123
Formel vikt 183.12
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dinitroaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.