Läs mer
3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol, Mikromol™
Produktkod. 30052493
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052493 25 mg
1 options
Produktkod. 30052493 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1221.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol
CAS 7659-29-2
Analyt- eller komponentnamn 3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H4 N2 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol, Entacapone Imp. E (EP), Entacapone Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H
LEDER Oc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3,5-dinitrobenzene-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 200.11
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 200.0069 g/mol