Läs mer
3,5-Dinitrobenzoic acid, 98+%
Produktkod. 11407827
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
Produktkod. 11407827
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16502.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99-34-3 | C7H4N2O6 | 212.12 g/mol
3,5-dinitrobensoesyra, används som ett reagens som används vid derivatisering av hartser och bestämning av ampicillin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3,5-dinitrobensoesyra, används som ett reagens som används vid derivatisering av hartser och bestämning av
ampicillin.
Löslighet
Det är lösligt i etanol (50 mg/ml), metanol, alkohol (mycket) och isättika (mycket). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från Starka oxidationsmedel, Starka baser, Starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-34-3
Molekylformel C7H4N2O6
Molekylvikt (g/mol) 212.12
MDL-nummer MFCD00007253
InChI-nyckel VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrobenzoic acid, dinitrobenzoic acid, dnba, benzoic acid, 3,5-dinitro, 3-carboxy-1,5-dinitrobenzene, 3,5-dinitro-benzoic acid, unii-4v3f9q018p, ccris 3129, 3,5-dnba, 3,5-dinitrobenzenecarboxylic acid
PubChem CID 7433
ChEBI CHEBI:73914
IUPAC-namn 3,5-dinitrobensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitrobenzoic acid
Smältpunkt 204°C to 208°C
Densitet 1.68
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1914286
Merck Index 14,3276
Löslighetsinformation It is Soluble in ethanol (50mg/mL),methanol,alcohol (very),and glacial acetic acid (very). Insoluble in water.
Formel vikt 212.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.