Läs mer
3,5-Dinitrobensoesyra, 98+%
Produktkod. 11417827
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417827 250 g 250g
11407827 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16502.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-34-3 | C7H4N2O6 | 212,12 g/mol
3,5-dinitrobensoesyra, används som ett reagens som används vid derivatisering av hartser och bestämning av ampicillin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3,5-dinitrobensoesyra, används som ett reagens som används vid derivatisering av hartser och bestämning av
ampicillin.
Löslighet
Det är lösligt i etanol (50 mg/ml), metanol, alkohol (mycket) och isättika (mycket). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från Starka oxidationsmedel, Starka baser, Starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-34-3
Molekylformel C7H4N2O6
Molekylvikt (g/mol) 212.12
MDL-nummer MFCD00007253
InChI-nyckel VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrobenzoic acid, dinitrobenzoic acid, dnba, benzoic acid, 3,5-dinitro, 3-carboxy-1,5-dinitrobenzene, 3,5-dinitro-benzoic acid, unii-4v3f9q018p, ccris 3129, 3,5-dnba, 3,5-dinitrobenzenecarboxylic acid
PubChem CID 7433
ChEBI CHEBI:73914
IUPAC-namn 3,5-dinitrobensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitrobenzoic acid
Smältpunkt 204 °C till 208 °C
Densitet 1.68
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1914286
Merck Index 14,3276
Löslighetsinformation Det är lösligt i etanol (50 mg/ml), metanol, alkohol (mycket) och glacial ättiksyra (mycket). Olöslig i vatten.
Formel vikt 212.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.